ABS2124
Anti-Ferrochelatase
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Heme synthase, protoheme ferro-lyase
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FECH(2235)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Ferrochelatase in differentiated mouse erythroleukemia (MEL) cells and transfected heterologous cells. (Chen, W., et. al. (2010). Blood. 116(4):628-30; Anand, S., et. al. (2009). Clin Cancer Res. 15(10):3333-43; Medlock, A.E., et. al. (2015). PLoS One. 10(8):e0135896).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Ferrochelatase in 10 µg of K562 cell lysate.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable