Principaux documents
ABN1735
Sigma-Aldrich
Anti-récepteur d'ocytocine
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Oxytocin receptor, OT-R
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OXTR(5021)
mouse ... Oxtr(18430)
Description générale
Le récepteur d'ocytocine (UniProt P97926 ; également appelé OT-R) est codé par le gène Oxtr (également appelé Otr) (identifiant du gène : 18430) chez les espèces murines. Le récepteur d'ocytocine (OT-R) est largement exprimé dans l'appareil génital, le cerveau, les reins et de nombreux autres organes, où il intervient dans les fonctions biologiques de l'ocytocine (OT) chez les mammifères. Mieux connus pour leur rôle dans la lactation et la parturition, l'OT-R et l'OT interviennent dans de nombreuses fonctions physiologiques, notamment dans le cycle œstral, dans la formation des os, dans les comportements sociaux, ainsi que dans la régulation de l'homéostasie énergétique, notamment l'apport en nourriture et la thermorégulation. L'administration centrale d'OT réduit la consommation de nourriture chez les rats et la nesfatine (une hormone de satiété) augmente la sécrétion d'OT. Les souris délétées en Oxt et Oxtr présentent une fonction thermorégulatrice anormale. De plus, les souris avec inactivation de l'Oxtr présentent une malformation morphologique dans les cellules du tissu adipeux brun (BAT) et développent des problèmes d'obésité. Les récepteurs humains et murins de l'ocytocine sont des GPCR présentant 7 domaines transmembranaires (a.a. 39-63, 75-97, 114-135, 155-175, 203-225, 275-293, 309-331) avec l'extrémité N-terminale du côté extracellulaire (a.a. 1-38) et l'extrémité C-terminale du côté cytoplasmique (a.a. 332-389 chez l'homme et a.a. 332-388 chez la souris).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal colore spécifiquement les coupes de tissu cérébral de souris de type sauvage, mais pas les coupes de tissu cérébral de souris avec inactivation d'Oxtr (avec la permission de Dr Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University, U.S.A).
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la BSA correspondant à une séquence du domaine extracellulaire N-terminal du récepteur d'ocytocine de la souris.
Application
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter le récepteur d'ocytocine dans 10 µg d'extraits de membranes A431, HEK293, HeLa, Jurkat, MCF-7, et Raji.
Analyse par immunofluorescence : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter une immunoréactivité au récepteur d'ocytocine dans des coupes congelées de tissu cérébral de souris de type sauvage, mais pas dans les coupes de tissu cérébral de souris avec inactivation d'Oxtr (avec la permission de Dr Moses V. Chao, Langone Medical Center, New York University, U.S.A).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-récepteur d'ocytocine (réf. ABN1735) est un anticorps polyclonal de lapin hautement spécifique qui cible le récepteur d'ocytocine 1 et qui a été testé en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur utérus humain.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter de récepteur d'ocytocine dans 10 µg de lysat de tissu d'utérus humain.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 55-60 kDa. La taille de la bande cible apparaît plus grande que le poids moléculaire calculé, qui est de 42,77/42,81 kDa (humain/souris) en raison de la glycosylation. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable