ABN1714
Anti-Rootletin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ciliary rootlet coiled-coil protein
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Crocc(230872)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunocytochemistry applications (Veleri, S., et. al. (2014). Nat Commun. 5:4207).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunoprecipitation applications (Yang, J., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):431-40).
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Rootletin in Immunofluorescence applications (Sun, X., et. al. (2012). Cilia. 1(1):21).
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Rootletin in mouse hippocampus.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2