ABF191
Anti-FcRn (FCGRT)
from rabbit
Synonyme(s) :
IgG receptor FcRn large subunit p51, IgG Fc fragment receptor transporter alpha chain, Neonatal Fc receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Fcgrt(14132)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FcRn (FCGRT) in mouse liver, mouse uterus, and vagina tissue lysate (Li, Z., et. al. (2011). Proc Natl Acad Sci USA. 108(11):4388-93).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FcRn (FCGRT) in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable