Principaux documents
ABE991
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NeuroD1
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Neurogenic differentiation factor 1, NeuroD1, Beta-cell E-box transcriptional activator 2, Beta2
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La protéine neuroD1 est un activateur de transcription qui s'associe au co-activateur de transcription p300 pour promouvoir l'expression de nombreuses voies de différenciation importantes, telles que celles qui entraînent la formation des cellules ganglionnaires rétiniennes précoces, des neurones sensoriels de l'oreille interne, des cellules granulaires composant le cervelet ou la couche cellulaire du gyrus denté de l'hippocampe, des cellules endocrines des îlots Langerhans et des cellules entéro-endocrines de l'intestin grêle. La neuroD1 est nécessaire au devenir des cellules amacrines, à la morphogenèse des dendrites et au maintien du cortex cérébelleux. De plus, via son association à la chromatine, la neuroD1 contribue à réguler l'expression de nombreux autres régulateurs transcriptionnels essentiels de la neurogenèse. La neuroD1 est exprimée dans le pancréas et le cerveau en développement, ainsi que dans les neurones qui se différencient du SNC et du SNP. La perturbation de la neuroD1 provoque le décès précoce des souris qui présentent plusieurs défaillances fonctionnelles et développementales à travers l'ensemble du corps, ce qui semble indiquer le rôle crucial de ces facteurs dans le développement de nombreux systèmes.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la protéine neuroD1 de souris.
Application
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter la neuroD1 dans du tissu pituitaire en développement (Lavoie, P., et al. (2008). Molecular Endocrinology. 22:1647-1657).
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la neuroD1 dans un lysat de cellules AtT-20 (Langlais, D., et al. (2011). Molecular Endocrinology. 25:348-359).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-neuroD1 a été validée en western blotting, en immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et en immunohistochimie pour la détection de la protéine neuroD1.
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine neuroD1 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
~40 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1