Principaux documents
ABC10
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Megf10
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Multiple epidermal growth factor-like domains protein 10, Multiple EGF-like domains protein 10
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Megf10(70417)
Description générale
La protéine Megf10 ("multiple epidermal growth factor-like domains protein 10") est une protéine transmembranaire de type 1 comportant de multiples domaines extracellulaires du type EGF. La protéine Megf10 est fortement exprimée dans le cerveau, et joue un rôle important dans la phagocytose des cellules apoptotiques. Ce rôle peut être assuré via l'interaction de Megf10 avec la protéine ABCA1 (transporteur de cassette de liaison à l'ATP). Des études antérieures suggèrent que la protéine Megf10 pourrait être impliquée dans le captage du peptide β-amyloïde dans le cerveau. Il se peut donc que la protéine Megf10 soit impliquée dans la maladie d’Alzheimer.
Spécificité
Autres homologies : Rat (98 % d'homologie de séquence) et homme (92 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine cytoplasmique de la protéine Megf10.
Immunogène
Protéine recombinante avec étiquette histidine correspondant au domaine cytoplasmique de la protéine Megf10 de souris.
Épitope : Domaine cytoplasmique
Application
Analyse par immunofluorescence : Un précédent lot a été employé par un laboratoire sur du tissu cérébral caudal P7 et des cellules rétiniennes. Image utilisée avec la permission du Dr Joshua Sanes, de l'université de Harvard.
Domaine de recherche
Apoptose et cancer
Détectez la protéine Megf10 à l'aide de cet anticorps anti-Megf10 dont l'utilisation a été validée en WB et IF.
Sous-domaine de recherche
Apoptose - Autre
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu rétinien de souris.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter Megf10 dans 10 µg de lysat de tissu rétinien de souris.
Description de la cible
~130 kDa (poids observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de tissu rétinien de souris.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael Surala et al.
EMBO reports, 25(5), 2348-2374 (2024-04-09)
Microglia sculpt developing neural circuits by eliminating excess synapses in a process called synaptic pruning, by removing apoptotic neurons, and by promoting neuronal survival. To elucidate the role of microglia during embryonic and postnatal brain development, we used a mouse
Dai Shi et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
It has been hypothesised that inhalational anaesthetics such as isoflurane (Iso) may trigger the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), while the gaseous anaesthetic xenon (Xe) exhibits many features of a putative neuroprotective agent. Loss of synapses is regarded as one
Hiroyuki Konishi et al.
The EMBO journal, 39(22), e104464-e104464 (2020-09-23)
Microglia are the principal phagocytes that clear cell debris in the central nervous system (CNS). This raises the question, which cells remove cell debris when microglial phagocytic activity is impaired. We addressed this question using Siglechdtr mice, which enable highly
Lingjie Li et al.
International journal of molecular sciences, 25(2) (2024-01-23)
Synapse loss is one of the most critical features in Alzheimer's disease (AD) and correlates with cognitive decline. Astrocytes mediate synapse elimination through multiple EGF-like domains 10 (MEGF10) pathways in the developing and adult brain to build the precise neural
Yin-Peng Chen et al.
Frontiers in molecular neuroscience, 9, 105-105 (2016-11-09)
Cytoplasmic polyadenylation element binding protein 3 (CPEB3) regulates target RNA translation in neurons. Here, we examined CPEB3 distribution and function in the mouse retina. CPEB3 is expressed in retinal neurons, including those located in the inner nuclear layer (INL) and