Principaux documents
AB5535-AF555
Sigma-Aldrich
from rabbit, ALEXA FLUOR 555
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-9, Sox9
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 555
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
horse (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662)
Description générale
Transcription factor SOX-9 (UniProt P48436; also known as Sex-determining region Y-box 9 protein, SRY-related HMG-box gene 9) is encoded by the SOX9 (also known as CMD1, CMPD1, SRA1) gene (Gene ID 6662) in human. Sox family of genes are related to the mammalian sex determining gene SRY. These genes contain sequences that encode for the HMG-box domains that mediate sequence-specific DNA binding. Sox genes encode transcriptional regulators involved in cell fate decision during development and the control of diverse developmental processes. The highly complex group of Sox genes cluster at at least 40 genomic loci and at least 30 Sox genes have been identified.
Immunogène
KLH-conjugated linear peptide corresponding to the C-terminus of human Sox9.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunocytochimie :
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : A 1:100 dilution of this antibody detected Sox9 in HeLa cells.
Description de la cible
55-65 kDa observed
Forme physique
Produit purifié par affinité
Purified rabbit conjugate antibody in PBS with 15 mg/ml BSA and 0.1% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Xiaomei Xie et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 37(5), e22918-e22918 (2023-04-12)
Sertoli cells are essential for testis development and normal spermatogenesis by providing support and nutrients. Pre-messenger RNA (pre-mRNA) processing is the basic mechanism required for gene expression, and members of the serine/arginine-rich protein (SR) family are key components of the