Principaux documents
AB5320A4
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NG2 conjugué au colorant Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Chondroitin sulfate proteoglycan 4, Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Description générale
NG2 est un protéoglycane membranaire intrinsèque du type sulfate de chondroïtine de haut poids moléculaire. On le trouve à la surface d'une catégorie inhabituelle de cellules gliales dans le système nerveux central mature et en développement, lesquelles cellules présentent les propriétés des cellules précurseurs d'oligodendrocytes (c'est-à-dire des cellules progénitrices O-2A). NG2 est aussi présent à la surface des chondroblastes, des cellules endothéliales capillaires proliférantes, de certaines lignées cellulaires de mélanome humain, et des blastes leucémiques dans la leucémie aiguë lymphoblastique de l'enfant. Le protéoglycane NG2 joue probablement un rôle dans la régulation de la motilité cellulaire, la croissance des axones et les réponses cellulaires face au facteur de croissance dérivé des plaquettes.
Spécificité
Cet anticorps identifie le protéoglycane intact et sa protéine constitutive par WB et ELISA. Lorsque des cellules précurseurs d'oligodendrocytes (cellules progénitrices O-2A) sont colorées vivantes, la coloration apparaît sous forme d'agrégats à la surface des cellules. Cet anticorps ne colore pas très bien les oligodendrocytes différenciés.
Immunogène
Protéoglycane NG2 de type sulfate de chondroïtine de rat, purifié par immunoaffinité.
Application
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/100e d'un lot représentatif a permis de détecter NG2 dans du tissu cérébral de rat adulte.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-NG2 conjugué au colorant Alexa Fluor488 détecte les niveaux de NG2 ; son utilisation a été publiée et validée en ICC et IHC.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter NG2 dans des cellules précurseurs d'oligodendrocytes de rat. Analyse réalisée sans Triton.
Description de la cible
Le poids moléculaire observé de l'anticorps parent non conjugué (réf. AB5320) est de ~270-300 kDa.
Forme physique
Adsorption sur protéine A
Anticorps polyclonal de lapin purifié, conjugué au colorant Alexa Fluor 488, dans du PBS avec 0,1 % d'azoture de sodium et 15 mg/ml de BSA.
Stockage et stabilité
Conserver au réfrigérateur entre 2 et 8 °C et à l'abri de la lumière, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois maximum à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Cellules précurseurs d'oligodendrocytes humaines ou de rat
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yu-Fu Wu et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 132(4), 1020-1030 (2022-02-18)
Extended bed rest or limb immobilization can significantly reduce skeletal muscle mass and function. Recovery may be incomplete, particularly in older adults. Our laboratory recently reported that vascular mural cell (pericyte) quantity is compromised after immobilization and appropriate replacement immediately
Svyatoslav Dvoretskiy et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(5), C1011-C1024 (2019-08-23)
Unaccustomed resistance exercise can initiate skeletal muscle remodeling and adaptive mechanisms that can confer protection from damage and enhanced strength with subsequent stimulation. The myofiber may provide the primary origin for adaptation, yet multiple mononuclear cell types within the surrounding
James W Opzoomer et al.
Science advances, 7(45), eabg9518-eabg9518 (2021-11-04)
Tumor-associated macrophages (TAMs) are a highly plastic stromal cell type that support cancer progression. Using single-cell RNA sequencing of TAMs from a spontaneous murine model of mammary adenocarcinoma (MMTV-PyMT), we characterize a subset of these cells expressing lymphatic vessel endothelial
Seok Jae Lee et al.
Communications medicine, 1(1), 58-58 (2021-12-08)
Crosstalk between pericytes and endothelial cells is critical for ocular neovascularization. Endothelial cells secrete platelet-derived growth factor (PDGF)-BB and recruit PDGF receptor β (PDGFRβ)-overexpressing pericytes, which in turn cover and stabilize neovessels, independent of vascular endothelial growth factor (VEGF). Therapeutic
Anissa Elahi et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Following CNS injury, astrocytes become "reactive" and exhibit pro-regenerative or harmful properties. However, the molecular mechanisms that cause astrocytes to adopt either phenotype are not well understood. Transglutaminase 2 (TG2) plays a key role in regulating the response of astrocytes