AB2286
Anti-Amyloid Fibrils OC Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Amyloid Fibrils, Amyloid Fibrils OC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Dot Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Amyloid fibrils in monomers, oligos, and fibrils.
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
Alzheimer′s Brain tissue
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1