Principaux documents
AB1543
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-synapsine I
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Synapsin-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, bovine, rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYN1(6853)
Description générale
Synapsine I fait partie de la famille des synapsines. Les synapsines sont des phosphoprotéines neuronales qui s'associent avec la surface du cytoplasme des vésicules synaptiques. Les membres de la famille sont caractérisés par des domaines protéiques communs et sont impliqués dans la synaptogenèse et la modulation de la libération des neurotransmetteurs, ce qui suggère un rôle potentiel dans plusieurs maladies neuropsychiatriques. Ce membre de la famille des synapsines joue un rôle dans la régulation de l'axonogenèse et de la synaptogenèse. La protéine sert de substrat à plusieurs protéines kinases différentes et la phosphorylation peut jouer un rôle dans la régulation de cette protéine dans les terminaisons nerveuses. Des mutations du gène de la synapsine I peuvent être associées à des troubles liés à l'X avec dégénérescence neuronale primaire, tels que le syndrome de Rett.
Spécificité
Synapsine I (poids moléculaire de 80 000 et 77 000). L'immunomarquage est bloqué par la préadsorption de l'anticorps avec la synapsine I. La synapsine est localisée uniquement dans les terminaisons nerveuses du cerveau et constitue un excellent marqueur des synapses.
Immunogène
Synapsine I (mélange de Ia et Ib) purifiée à partir de cerveau bovin.
Application
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/200e d'un lot précédent a été utilisée pour la protéine A marquée ; une dilution au 1/1 000e pour l'ECL.
Immunocytochimie :
une dilution du 1/500e au 1/2 000e d'un lot précédent a été utilisée.
Immunoprécipitation :
5 μl d'un lot précédent ont permis d'immunoprécipiter quantitativement toute la synapsine dans 200 μg de cerveau de rat.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la synapsine I à l'aide de cet anticorps anti-synapsine I validé pour une utilisation en IC, IH(P), IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Synapse et biologie synaptique
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) : modèle de coloration et morphologie représentatifs de la synapsine dans des neurones d'hippocampe de rat. Le tissu a été prétraité avec du citrate à pH 6,0, démasquage antigénique. Un lot précédent de cet anticorps a été dilué au 1/1 000e, à l'aide de réactifs IHC-Select utilisés avec de la HRP-DAB. L'immunoréactivité est directement associée à l'extrémité terminale du corps cellulaire du neurone.
IHC-Coloration sur coupes en paraffine avec démasquage d'épitopes : hippocampe de rat
Description de la cible
77 kDa et 80 kDa
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin purifié dans un tampon exempt de conservateurs.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Neurones primaires d'hippocampe de souris, lysats de cerveau de souris, cellules PC-12.
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Michael J Vasek et al.
Nature, 534(7608), 538-543 (2016-06-24)
Over 50% of patients who survive neuroinvasive infection with West Nile virus (WNV) exhibit chronic cognitive sequelae. Although thousands of cases of WNV-mediated memory dysfunction accrue annually, the mechanisms responsible for these impairments are unknown. The classical complement cascade, a
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
Fernando J Sepulveda et al.
PloS one, 5(7), e11820-e11820 (2010-08-03)
The mechanisms that induce Alzheimer's disease (AD) are largely unknown thereby deterring the development of disease-modifying therapies. One working hypothesis of AD is that Abeta excess disrupts membranes causing pore formation leading to alterations in ionic homeostasis. However, it is
Yukari Hayashi et al.
Scientific reports, 6, 23969-23969 (2016-04-05)
Notch signaling plays crucial roles for cellular differentiation during development through γ-secretase-dependent intramembrane proteolysis followed by transcription of target genes. Although recent studies implicate that Notch regulates synaptic plasticity or cognitive performance, the molecular mechanism how Notch works in mature
Franziska Neuser et al.
PloS one, 8(6), e66497-e66497 (2013-07-11)
Enduring reorganization is accepted as a fundamental process of adult neural plasticity. The most dramatic example of this reorganization is the birth and continuously occurring incorporation of new neurons into the pre-existing network of the adult mammalian hippocampus. Based on