Principaux documents
9081-HK
Sigma-Aldrich
Human Leptin
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.13
Conjugué
125Iodine
Niveau de qualité
label
125Iodine labeled
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... LEP(3952)
Description générale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stockage et stabilité
2–8 °C
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2