Principaux documents
8.57008
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent for DNA Synthesis
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
Synonyme(s) :
0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem®
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
200
300
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Oxidations
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Température de transition
flash point 20.0 °C
Densité
0.99 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Pre-mixed ready-to-use Deblock Reagent
  • 857008.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
  • 857008.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F
Point d'éclair (°C)
20.0 °C