Principaux documents
8.53084
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Phe-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-N-Me-Phe-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-N-α-methyl-L-phenylalanine dicyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H21NO4 · xC12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
174-177 °C
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C15H21NO4.C12H23N/c1-15(2,3)20-14(19)16(4)12(13(17)18)10-11-8-6-5-7-9-11;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h5-9,12H,10H2,1-4H3,(H,17,18);11-13H,1-10H2/t12-;/m0./s1
Clé InChI
MFORGORUOHHLHW-YDALLXLXSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of phenylalanine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-9010
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -28.5 - -23.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable