Principaux documents
8.52266
Sigma-Aldrich
Fmoc-hCys(Trt)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-hCys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-homocysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C38H33NO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
599.74
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥95.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C38H33NO4S/c40-36(41)35(39-37(42)43-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-44-38(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,39,42)(H,40,41)/t35-/m0/s1
Clé InChI
FKBGJLDYRSFHBT-DHUJRADRSA-N
Description générale
Fmoc-homoCys(Trt)-OH is a useful tool for the introduction of homocysteine during Fmoc SPPS. It can be used in exactly the same manner as Fmoc-Cys(Trt)-OH.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable