Principaux documents
8.52093
Sigma-Aldrich
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H25NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
459.49
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C27H25NO6/c1-27(2)33-23-12-11-16(14-24(23)34-27)13-22(25(29)30)28-26(31)32-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-12,14,21-22H,13,15H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clé InChI
SHZLOTJPHMTVDI-QFIPXVFZSA-N
Description générale
A useful building block for the synthesis of DOPA-containing peptides by Fmoc SPPS. Cleavage with TFA mixtures containing water results in deprotection of the DOPA side chain.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-1212
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable