Principaux documents
8.51035
Sigma-Aldrich
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms)
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Fmoc-15-amino-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C26H33NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
product name
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms), Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.5% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
oil
Capacité de réaction
reaction type: Pegylations
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C26H33NO8/c28-25(29)9-11-31-13-15-33-17-18-34-16-14-32-12-10-27-26(30)35-19-24-22-7-3-1-5-20(22)21-6-2-4-8-23(21)24/h1-8,24H,9-19H2,(H,27,30)(H,28,29)
Clé InChI
NUHRPLKTAAVHCZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
16-Atom long aminoacid PEG spacer. Can be introduced using standard Fmoc SPPS protocols
Application
Fmoc-NH-(PEG)₃-COOH (16 atoms) Novabiochem®. CAS 557756-85-1, molar mass 487.55 g/mol.
Liaison
Replaces: 01-63-0199
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): colorless to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (LC-MS): 486.2 - 488.2
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable