Key Documents
8.43982
Sigma-Aldrich
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
Synonyme(s) :
Indium(III)-sulfate, anhydrous
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
In2O12S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.82
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
236-689-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Forme
solid
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
Clé InChI
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Description générale
for synthesis
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable