Principaux documents
8.43861
Sigma-Aldrich
Lauroyl peroxide
for synthesis
Synonyme(s) :
Lauroyl peroxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H46O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352120
Numéro de classement CE :
203-326-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
112 °C
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
49 °C
Densité
0.91 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Clé InChI
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Org. Perox. D
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable