Principaux documents
8.43280
Sigma-Aldrich
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
214-492-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
302-303 °C
Solubilité
110 g/L
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
Clé InChI
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable