8.41642
4-Bromo-1-butene
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Bromo-1-butene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température de transition
flash point 1 °C
Solubilité
0.76 g/L
Densité
1.33 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2
Clé InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.330 - 1.340
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
1 °C