Principaux documents
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Synonyme(s) :
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
211-433-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.5% (GC)
Forme
liquid
Point d'ébullition
119-120 °C/13.3 hPa
Densité
0.970 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - (External MSDS)