Principaux documents
8.41260
Sigma-Aldrich
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
≥98%
Synonyme(s) :
1,1-Cyclobutanedicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
226-651-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Clé InChI
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable