Principaux documents
8.41235
Sigma-Aldrich
DL-Serine
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Serine, DL-2-Amino-3-hydroxypropionic acid, Ser
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
206-130-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
239 °C (decomposition)
Densité
1.537 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
Clé InChI
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable