Principaux documents
8.21944
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylalkylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
[RN(CH3)2CH2C6H5]Cl
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
paste
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
37-41 °C
Masse volumique apparente
800 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): 97.0 - 103.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2