Principaux documents
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
219-375-9
Pression de vapeur
<1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
350 °C (DIN 51794)
Puissance
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
222 °C/1013 hPa
Pf
7 °C
Température de transition
flash point 89 °C (DIN 51758)
Solubilité
7 g/L
Densité
0.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup