Principaux documents
8.21461
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylbenzaldehyde
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dimethylbenzaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(CH3)2C6H3CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
Numéro de classement CE :
239-856-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (GC)
Forme
liquid
Pf
-9 °C
Température de transition
flash point 88 °C
Densité
1.02 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup