Principaux documents
8.21036
Sigma-Aldrich
Piperine
for synthesis
Synonyme(s) :
Piperine, 1-Piperoylpiperidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H19NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-348-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
514 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
127-130 °C
Solubilité
0.04 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C17H19NO3/c19-17(18-10-4-1-5-11-18)7-3-2-6-14-8-9-15-16(12-14)21-13-20-15/h2-3,6-9,12H,1,4-5,10-11,13H2/b6-2+,7-3+
Clé InChI
MXXWOMGUGJBKIW-YPCIICBESA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 128 °C
Melting range (upper value): ≤ 131 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable