Principaux documents
8.20991
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediamine
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Phenylenediamine
About This Item
Formule linéaire :
1,3-(NH2)2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-584-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 100 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
560 °C
Puissance
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Point d'ébullition
283-284 °C/1013 hPa
Pf
63-64 °C
Température de transition
flash point 187 °C
Solubilité
350 g/L
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
Clé InChI
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable