Principaux documents
8.20825
Sigma-Aldrich
Methyl phenyl sulfide
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl phenyl sulfide, Thioanisole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352113
Numéro de classement CE :
202-878-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
38.5 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
188 °C/1013 hPa
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point 73 °C
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
S(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8S/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
HNKJADCVZUBCPG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
163.4 °F
Point d'éclair (°C)
73 °C