Principaux documents
8.20744
Sigma-Aldrich
Potassium-O-ethyldithiocarbonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5KOS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-439-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
209-214 °C (decomposes)
Solubilité
1090 g/L
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6OS2.K/c1-2-4-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
JCBJVAJGLKENNC-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F
Point d'éclair (°C)
96 °C