Principaux documents
8.20630
Sigma-Aldrich
Hexachloroacetone
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexachloroacetone, Hexachloro-2-propanone, Perchloroacetone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3Cl6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-129-5
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
2980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Pf
-3 °C
Densité
1.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
Clé InChI
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.740 - 1.742
Identity (IR): passes test
Color (visual): colorless to yellowish to pink
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup