Principaux documents
8.20604
Sigma-Aldrich
Glutaric anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Glutaric anhydride, Tetrahydropyran-2,6-dione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
203-593-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.05 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
320 °C
Puissance
1780 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
290.5 °C/1013 hPa
Pf
53-57 °C
Température de transition
flash point 175 °C
Densité
1.24 g/cm3 at 60 °C
Masse volumique apparente
990 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H6O3/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H2
Clé InChI
VANNPISTIUFMLH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 95.0 %
Melting range (lower value): ≥ 53 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
347.0 °F
Point d'éclair (°C)
175 °C