Principaux documents
8.20598
Sigma-Aldrich
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Dodecyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Dodecyl gallate, Lauryl gallate, Gallic acid dodecyl ester, Gallic acid lauryl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19H30O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
214-620-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (acidimetric)
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
94-97 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-24-19(23)15-13-16(20)18(22)17(21)14-15/h13-14,20-22H,2-12H2,1H3
Clé InChI
RPWFJAMTCNSJKK-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 97 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable