Principaux documents
8.20597
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
for synthesis
Synonyme(s) :
Ethyl gallate, Gallic acid ethyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
3,4,5-(OH)3C6H2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.17
Numéro Beilstein :
2116014
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
212-608-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
150-152 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Clé InChI
VFPFQHQNJCMNBZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1