Key Documents
820456
Sigma-Aldrich
Sérum albumine bovine Probumin®, qualité adaptée au diagnostic
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
41141801
product name
Sérum albumine bovine Probumin®, qualité adaptée au diagnostic, lyophilized powder, pkg of 5 kg
Qualité
special quality (reovirus, rabies, bov adenovirus, bov parvovirus, bov RSV: none detected)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (purity)
Forme
lyophilized powder
Durée de conservation
48 mo.
Poids mol.
~66 kDa
Produit purifié par
heat shock fractionation
Conditionnement
pkg of 5 kg
Fabricant/nom de marque
Probumin®
Origine
USA origin
Technique(s)
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impuretés
Tested for IgG
Perte
≤5%
pH
6.8-7.2
Traces d'anions
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Traces de cations
Na: 0-15.0 mg/g
Activité étrangère
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3