Principaux documents
8.20366
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanediol
for synthesis
Synonyme(s) :
trans-1,2-Cyclohexanediol
About This Item
Formule linéaire :
C6H10-1,2-(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
215-956-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
4 hPa ( 110 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
360 °C
Point d'ébullition
231-233 °C
Pf
100-103 °C (External MSDS)
Température de transition
flash point 134 °C (External MSDS)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-8H,1-4H2/t5-,6-/m1/s1
Clé InChI
PFURGBBHAOXLIO-PHDIDXHHSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 104 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable