Principaux documents
8.20321
Sigma-Aldrich
3-Chlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chlorophenol
About This Item
Formule linéaire :
3-(Cl)C6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.56
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-582-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1 hPa ( 44 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>600 °C
Puissance
570 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 27.7 g/L in H2O)
Point d'ébullition
216.8 °C/1013 hPa
Pf
31-34 °C
Température de transition
flash point 97 °C
Solubilité
27.7 g/L
Densité
1.27 g/cm3 at 45 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1cc(ccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clé InChI
HORNXRXVQWOLPJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 28 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
248.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
120 °C - closed cup