Principaux documents
8.20238
Sigma-Aldrich
4-tert-Butylbenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-tert-Butylbenzoic acid, PTBBA
About This Item
Formule linéaire :
4-[(CH3)3C]C6H4COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
202-696-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>510 °C
Puissance
473-735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.9 (20 °C in H2O, saturated solution)
Pf
165-167 °C
Densité
0.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
340 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C11H14O2/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
KDVYCTOWXSLNNI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)