Principaux documents
8.18819
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
for synthesis
Synonyme(s) :
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)3SiCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
217-983-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
13.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
220 °C
Puissance
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
142 °C/1013 hPa
Pf
<-40 °C
Température de transition
flash point 33 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
Clé InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup