Principaux documents
8.18449
Sigma-Aldrich
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)
for synthesis
Synonyme(s) :
4,4′-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide
About This Item
Formule linéaire :
(2-(CH3)-4-(OH)-5-((CH3)3C)C6H2)2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.54
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
202-525-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
402 °C
Puissance
2345 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
158-162 °C
Température de transition
flash point 215 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C22H30O2S/c1-13-9-17(23)15(21(3,4)5)11-19(13)25-20-12-16(22(6,7)8)18(24)10-14(20)2/h9-12,23-24H,1-8H3
Clé InChI
HXIQYSLFEXIOAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2