Principaux documents
8.18370
Sigma-Aldrich
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
209-327-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
430 °C
pH
3.7 (20 °C, 0.5 g/L in H2O)
Pf
270-275 °C
Solubilité
0.5 g/L
Masse volumique apparente
650‑660 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cnc(c1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-4(9)2-3(5(10)11)7-1-6-2/h1H,(H,6,7)(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
ZEVWQFWTGHFIDH-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable