Principaux documents
8.18035
Sigma-Aldrich
Methyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Methyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H3F3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
206-371-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
pb
99 °C/1013 hPa
Température de transition
flash point 38 °C
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)[S](=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3
Clé InChI
OIRDBPQYVWXNSJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay 1H-NMR: ≥ 90.0 %
Purity 19F-NMR: ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.490 - 1.500
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
100.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
38 °C - closed cup