Key Documents
8.14874
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene
(mixture of isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-butene, Isoamylene, Trimethylethylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.13
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
247-975-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
513 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
83.0-88.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
1000-1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1-9 % (v/v)
kinematic viscosity
0.29 cSt(20 °C)
Pf
-134 °C
Température de transition
flash point -45 °C
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
Clé InChI
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Palladium-Catalyzed Pentenylation of Indoles: A study demonstrated the use of 2-Methyl-2-butene in palladium-catalyzed intermolecular dehydrogenative pentenylation of indoles, offering a novel pathway in synthetic chemistry for creating complex molecules (Zhang et al., 2024).
  • Asynchronous Concerted Mechanism: Research explored an asynchronous concerted mechanism in Lewis acid-mediated carbonyl-olefin [2+2] cycloaddition involving 2-Methyl-2-butene, providing insights into reaction dynamics and stereochemical outcomes in organic synthesis (Li et al., 2023).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): 83.0 - 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.658 - 0.663
2-Methyl-1-buten (GC, area%): 12.0 - 17.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-49.0 °F
Point d'éclair (°C)
-45 °C