Principaux documents
8.14674
Sigma-Aldrich
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Mercaptobenzothiazole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352105
Numéro de classement CE :
205-736-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
465 °C
Puissance
1680 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
pb
>260 °C (decomposes)
Pf
180-183 °C
Température de transition
flash point 243 °C
Solubilité
0.12 g/L
Densité
1.42 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
390 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
Clé InChI
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
392.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
200 °C - closed cup