Principaux documents
8.14359
Sigma-Aldrich
L-(-)-Homoserine
for synthesis
Synonyme(s) :
L-(-)-Homoserine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
211-590-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Pf
203 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
UKAUYVFTDYCKQA-VKHMYHEASA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -9.0 - -8.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable