Principaux documents
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
Synonyme(s) :
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
218-690-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Puissance
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
216 °C/1013 hPa
Pf
41-44 °C
Température de transition
flash point 101 °C
Solubilité
490 mg/L
Densité
0.890 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
Clé InChI
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94 °C - closed cup