Principaux documents
8.13885
Sigma-Aldrich
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5
for synthesis
Synonyme(s) :
Crown ether/N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenylaza-15-crown-5, N-Phenyl-13-aza-1,4,7,10-tetracyclopentadecane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
295.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
266-470-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
42-47 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N2(CCOCCOCCOCCOCC2)c1ccccc1
InChI
1S/C16H25NO4/c1-2-4-16(5-3-1)17-6-8-18-10-12-20-14-15-21-13-11-19-9-7-17/h1-5H,6-15H2
Clé InChI
SGDQOAKAHLFKBV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 42 °C
Melting range (upper value): ≤ 47 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1