8.08616
Taurine
for peptide synthesis
Synonyme(s) :
Taurine
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Taurine, for synthesis
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
305 °C (decomposition)
Solubilité
79 g/L
Densité
1.72 g/cm3 at 20.1 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC[N+H3]
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
Clé InChI
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable