Principaux documents
8.08505
Sigma-Aldrich
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Vanadium(IV) oxide acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)vanadium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)vanadium(IV) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14O5V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-590-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
243-246 °C
Solubilité
10 g/L
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.V/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3H2,1-2H3;;
Clé InChI
GGUKAPURIDGXAJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex V): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable