Principaux documents
8.08384
Sigma-Aldrich
DL-Tropic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
DL-Tropic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, α-Phenylhydracrylic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
208-465-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Pf
115-118 °C
Solubilité
20 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OCC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Clé InChI
JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 115 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable